Learn More
Abeba™ Zapatos para salas limpias 3620
Zapatos especiales ESD para salas limpias.
Marca: Abeba™ 3620/47
Detalles adicionales : Peso : 0.94000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Microfibra
- Blanco
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Protector fijo, textil para salas limpias.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Microfibra | |
3620 |
Blanco | |
47 |