Learn More
Abeba™ Zapatos para salas limpias 3620
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Microfibra
- Blanco
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Protector fijo, textil para salas limpias.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 35 |
| Modelo | 3620 |