Learn More
Elma™ Limpiador EC 70
Excelente para la limpieza minuciosa de equipos de laboratorio, herramientas e instrumentos de vidrio, cerámica, plástico alcalino estable, caucho, metal y metal ligero. El limpiador concentrado Elma™ Clean 70 es una opción excelente para la limpieza universal del laboratorio.
Marca: Elma™ 5810300000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible en una gama de volúmenes
- Elimina polvo, huellas dactilares, pigmentos, grasa y aceite
Especificaciones
Limpiador EC 70 | |
13.3 | |
> 100 °C | |
Tensoactivos aniónicos del 5 a 15 %, tensoactivos anfóteros de < 5 %, fosfatos de 5 a 15 %, NTA de < 5 % | |
Frasco | |
Para limpiar instrumentos de laboratorio, equipos y artículos de vidrio, acero inoxidable, cerámica, plásticos resistentes a los alcalinos, caucho y metales ligeros |
Líquido | |
Beige | |
Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1719 | |
Baño de ultrasonidos del 1 al 5 %, sin ultrasonidos del 5 al 10 % | |
Por encima de -5 °C | |
1 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- elma clean 70 (EC 70)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.