Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
10 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
Tolerancia:
± 0,3 mg
± 0,4 mg
± 0,6 mg
± 1,6 mg
± 15 mg
± 3 mg
± 30 mg
± 7,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Monobloque de 1 a 50g
- Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
- Dotación estándar
- Monobloque de 1 a 20 g
- Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
- Estuches de madera opcionales
- Pesa clase F 2
Especificaciones
Especificaciones
Masa | 500 g |
Tolerancia | ± 7,5 mg |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido