Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Calibre los pesos de las clases de precisión más bajas.Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Zwiebel™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
Marca:  Zwiebel™ PBI2302S
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11700643
  • 238.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración COFRAC que garantiza la trazabilidad
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
100 mg
± 0,016 mg
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial