Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Calibre los pesos de las clases de precisión más bajas.Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Zwiebel™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
249.00€ - 252.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |
---|
Código de producto | Marca | Masa | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11700643
|
Zwiebel™
PBI2302S |
100 mg | ± 0,016 mg |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11770633
|
Zwiebel™
PBI2302N |
10 mg | ± 0,008 mg |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11710643
|
Zwiebel™
PBI2302T |
200 mg | ± 0,02 mg |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11740633
|
Zwiebel™
PBI2302K |
1 mg | ± 0,006 mg |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11720643
|
Zwiebel™
PBI2302W |
500 mg | ± 0,025 mg |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11780633
|
Zwiebel™
PBI2302P |
20 mg | ± 0,01 mg |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11790633
|
Zwiebel™
PBI2302R |
50 mg | ± 0,012 mg |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Micro-pesa individual en estuche
- Certificado de contraste COFRAC
- Clase
Especificaciones
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |