Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil alto de SAN de clase A
Use these cylinders for food industry and volume measurement applications. VITLAB™ Class B SAN Tall Form Measuring Cylinders feature easy to read, raised scale and ring marks at the primary scale points. Hexagonal base with bottom studs provides high stability.
Marca: VITLAB™ 65191
Detalles adicionales : Peso : 2.01000kg
Descripción
- Probeta graduada transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Redondo | |
Probeta de medición graduada | |
Hexagonal | |
350 mm | |
61 mm | |
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala | |
± 5 ml |
±5 ml | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
B | |
SAN | |
500 ml | |
5 ml | |
60 °C |