Learn More
BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale include hexagonal base for stability.
Marca: BRAND™ 34948
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Probeta graduada de perfil alto con boquilla
- Fabricación en PMP (polimetilpenteno)
- Base hexagonal
- Escala grabada
- Cumple con DIN 12 681 ISO 6706
- La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
Especificaciones
250 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
121°C | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |
2 ml | |
± 2 ml | |
Redondo | |
315 mm |