Learn More
VITLAB™ Class B Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Caps
An excellent alternative to glass flasks, these Class B Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Caps are designed to tight tolerances in the laboratory.
Marca:  VITLAB™ 673891
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10392552
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Fabricación en PP muy transparente
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de rosca
  • Cumple las tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
  • Calibrados gravimétricamente "para contener" a 121 °C&
  • Los matraces pueden tolerar la tensión térmica de hasta 60 °C sin superar de manera permanente los límites&
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior de 60 °C&
  • Proporcionan una excelente resistencia a productos químicos, aldehídos, álcalis y ácidos
Especificaciones
Especificaciones
Calibrados “para contener” a 20 °C
Translúcido
100 mL
180 mm
60 °C máx.
No esterilizable en autoclave
No
No estéril
Plano
Sin tratar
GL18
Polipropileno
Marcado de anillo calibrado individualmente
Polipropileno
6
0,2 ml
No
Estrecha
B
Rosca
100 mL