Learn More
VITLAB™ Class B Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Caps
An excellent alternative to glass flasks, these Class B Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Caps are designed to tight tolerances in the laboratory.
16.90€ - 72.10€
Especificaciones
Calibración | Calibrados “para contener” a 20 °C |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Translúcido |
Descripción | Marcado de anillo calibrado individualmente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | N.° por paquete | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | N.° por paquete | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17837810
|
VITLAB™
673891 |
100 mL | GL18 | 6 | 0,2 ml |
23.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17837820
|
VITLAB™
677891 |
10 mL | GL18 | 6 | 0,08 mL |
16.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15732116
|
VITLAB™
671891 |
25 mL | GL18 | 6 | 0,08 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10392552
|
VITLAB™
673891 |
100 mL | GL18 | 6 | 0,2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10447541
|
VITLAB™
674891 |
250 mL | GL25 | 5 | 0,3 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15752126
|
VITLAB™
675891 |
500 mL | GL25 | 4 | 0,5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15702136
|
VITLAB™
676891 |
1000 mL | GL32 | 3 | 0,8 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15762116
|
VITLAB™
672891 |
50 mL | GL18 | 6 | 0,12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15712136
|
VITLAB™
677891 |
10 mL | GL18 | 6 | 0,08 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Highly transparent PP construction
- Available in a range of capacities and thread sizes
- Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
- Gravimetrically calibrated “to contain” at 121°C
- Flasks can tolerate thermal stress up to 60°C without permanent exceeding of limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Provides excellent resistance to chemicals, aldehydes, alkalis and acids
Especificaciones
Calibrados “para contener” a 20 °C | |
Translúcido | |
Polipropileno | |
No esterilizable en autoclave | |
No | |
No estéril | |
Plano | |
Sin tratar |
Polipropileno | |
Marcado de anillo calibrado individualmente | |
60 °C máx. | |
No | |
Estrecha | |
B | |
Rosca |