Learn More
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A
Fabricadas con PMP transparente para una visibilidad óptima. Las probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
Marca: VITLAB™ 65104
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
- El certificado de lote suministrado incluye el número de lote y el valor nominal real determinado en condiciones de ensayo
- Las desviaciones resultantes del valor nominal se encuentran muy por debajo de las tolerancias permitidas de la clase A de acuerdo con DIN 12681 y. ISO 6706
- Marcado DE-M
- Número de lote grabado con láser y año de fabricación
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
500 ml | |
± 2,50 ml | |
Clase A | |
58 mm | |
5 ml | |
± 2,5 ml | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
PMP | |
ISO 6706, DIN 12681 | |
Borde | |
1Cada una | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
360 mm |