Learn More
VITLAB™ PFA Volumetric Flasks with Screw Caps
These PFA Volumetric Flasks with Screw Caps feature individually calibrated, durable ring markings for ease of reading in the laboratory.
Marca:  VITLAB™ 107497
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17857800
  • 500.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La alta transparencia simplifica la verificación del menisco
  • Los tapones de rosca de PFA ayudan a proteger contra la contaminación exterior y las fugas
  • Cumple las tolerancias de clase A según DIN EN ISO 1042
  • Fácil de limpiar: esterilizable en autoclave a 121 °C sin afectar a las tolerancias&
  • Marcas duraderas fáciles de leer
  • Limite la temperatura de limpieza a 60 °C para conservar la marca de anillo&
Especificaciones
Especificaciones
PFA
250 ml
235 mm
1
±0,15 ml
A
82 mm
DIN EN ISO 1042
Transparente
PFA
Tapón de rosca
60 °C
Esterilizable en autoclave
Tapón de rosca