Learn More
VITLAB™ PFA Volumetric Flasks with Screw Caps
These PFA Volumetric Flasks with Screw Caps feature individually calibrated, durable ring markings for ease of reading in the laboratory.
71.74€ - 575.00€
Especificaciones
Calibración | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | PFA |
Color | Transparente |
Material | PFA |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17847800
|
VITLAB™
107397 |
100 ml | 180 mm | 63 mm | ±0,10 ml |
400.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17857800
|
VITLAB™
107497 |
250 ml | 235 mm | 82 mm | ±0,15 ml |
500.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10399962
|
VITLAB™
107097 |
10 ml | 90 mm | 35 mm | ± 0,04 ml |
152.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17817800
|
VITLAB™
107097 |
10 ml | 90 mm | 35 mm | ± 0,04 ml |
306.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17837800
|
VITLAB™
107297 |
50 ml | 150 mm | 48 mm | ±0,06 ml |
322.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17867800
|
VITLAB™
107597 |
500 ml | 270 mm | 103 mm | ±0,25 ml |
575.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10141291
|
VITLAB™
107597 |
500 ml | 270 mm | 103 mm | ±0,25 ml |
71.74€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10430813
|
VITLAB™
107497 |
250 ml | 235 mm | 82 mm | ±0,15 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10758761
|
VITLAB™
107397 |
100 ml | 180 mm | 63 mm | ±0,10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10490421
|
VITLAB™
107297 |
50 ml | 150 mm | 48 mm | ±0,06 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Frasco aforado PFA de clase A• Inerte químicamente, antiadherente, e irrompible
• Aforadas individualmente según DIN 12664
• Frasco PFA
Especificaciones
Sí | |
PFA | |
PFA | |
1 | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Tapón de rosca | |
60 °C | |
A |