Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con boquilla
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca: Hirschmann™ 2220186
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación en tinción azul, Schellbach
- Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Calibradas para contener | |
±1 ml | |
335 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Esmalte azul con línea Schellbach, graduación con anillo en el punto principal | |
2 ml |
DIN EN ISO 4788 | |
A | |
No estéril | |
250 ml | |
Esterilizable en autoclave |