Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz aforado, clase A, conforme a USP <31>, certificado individual USP, con marca de aforo grabada y tapón ergonómico en polietileno, serigrafiado azul, con certificado individual USP y certificación de conformidad
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para medir con precisión determinadas cantidades de líquido y, por lo tanto, constituyen un medio auxiliar importante durante el análisis cuantitativo. Estos matraces están certificados conforme a la USP <31> y tienen número individual.
Marca: DWK Life Sciences 246711757
92.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente. Los matraces volumétricos se etiquetan con un número individual. Se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. Los límites de precisión para los matraces volumétricos compatibles con la USP son más estrictos que los matraces conformes con la ISO 1042 y, por lo tanto, cumplen los requisitos de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP). El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Impresión azul de alta resistencia
- Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
- La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
50 mm | |
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples) | |
2/paq. | |
Sí |
50 ml | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
±0,05 ml |