Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controllers
Adjust speed from 100 to 1000rpm with this external control unit required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
322.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitador Mobil 10 y Mobil 25 |
---|---|
Velocidad | De 100 a 1000 r. p. m. |
Tipo | Controlador para agitadores |
Intervalo de agitación | De 100 a 1000 RPM |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12066319
|
Thermo Scientific™
50119120 |
230 V |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Adjust speed from 100 to 1000rpm with the Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controller, an external control unit that is required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
Módulo estándar 10 W• Vol. Max. 10L
• Vol. Max. 25L
Especificaciones
Agitador Mobil 10 y Mobil 25 | |
De 100 a 1000 r. p. m. | |
Controlador para agitadores | |
De 100 a 1000 RPM |