Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controllers
Adjust speed from 100 to 1000rpm with this external control unit required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
Marca: Thermo Scientific™ 50119120
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
Adjust speed from 100 to 1000rpm with the Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controller, an external control unit that is required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
- Arranque automático para una aceleración segura del agitador
Especificaciones
Agitador Mobil 10 y Mobil 25 | |
Controlador para agitadores | |
230 V |
De 100 a 1000 r. p. m. | |
230 V | |
De 100 a 1000 RPM |