Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de celulosa regenerada Chromafil™ RC
Purifican rápida y fácilmente soluciones acuosas y orgánicas-acuosas (es decir, polares/de polaridad media). Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Macherey-Nagel™ Chromafil™ RC son membranas hidrófilas con muy baja adsorción y una capacidad de unión para proteínas de 84μ g por filtro de 25 mm.
147.00€ - 590.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado HPLC |
Desechables | Sí |
Material | Celulosa regenerada |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10398451
|
Macherey-Nagel™
729030 |
0,20 μm | 25 mm | 100Pack. |
147.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12496416
|
Macherey-Nagel™
729037 |
0,45 μm | 15 mm | 100Pack. |
147.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12736837
|
Macherey-Nagel™
729031.400 |
0,45 μm | 25 mm | 400Pack. |
590.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12847711
|
Macherey-Nagel™
729031.400 |
0,45 μm | 25 mm | 400Pack. |
590.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10658382
|
Macherey-Nagel™
729031 |
0,45 μm | 25 mm | 100Pack. |
147.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar un tiempo de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
- Codificado por colores para una fácil identificación del tipo de membrana
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) | |
Sí | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Luer-lock | |
>12 bar |
Certificado HPLC | |
Celulosa regenerada | |
Líquidos acuosos y orgánicos acuosos, es decir, soluciones de muestras polares y de polaridad media. | |
Hidrófilo | |
Luer | |
Filtro de jeringa |