Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de celulosa regenerada Chromafil™ RC
Purifican rápida y fácilmente soluciones acuosas y orgánicas-acuosas (es decir, polares/de polaridad media). Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Macherey-Nagel™ Chromafil™ RC son membranas hidrófilas con muy baja adsorción y una capacidad de unión para proteínas de 84μ g por filtro de 25 mm.
Marca:  Macherey-Nagel™ 729037
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12496416
  • 147.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar un tiempo de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
  • Codificado por colores para una fácil identificación del tipo de membrana
  • Bajo contenido de compuestos extraíbles
  • Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
  • Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
  • Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
  • Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
  • Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
  • Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.)
Parte superior incolora, parte inferior azul
0,45 μm
1,77 cm2
Polipropileno
Luer-lock
Luer
>12 bar
Filtro de jeringa
15 mm
Certificado HPLC
∼30 μl
Celulosa regenerada
No estéril
Líquidos acuosos y orgánicos acuosos, es decir, soluciones de muestras polares y de polaridad media.
Hidrófilo
100Pack.
Paquete estándar
Paquete de 100
De 1 a 15 ml