Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de PTFE para jeringas Chromofil™
Filtre líquidos y gases no polares. Los filtros de jeringa de PTFE Chromofil™ con membrana de politetrafluoroetileno incluyen codificación por colores.
Marca: Macherey-Nagel™ 729009
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Filtros de jeringa con membrana de politetrafluoroetileno
- Codificado por colores:
- Membrana hidrófoba
- Para líquidos y gases no polares.
- Muy resistente a todo tipo de disolventes, así como a ácidos y bases.
- El lavado con alcohol, seguido de agua, hace que la membrana originalmente hidrófoba sea más hidrófila.
Especificaciones
Parte superior y fondo sin color | |
PTFE | |
hidrófobos | |
Filtro de jeringa | |
15 mm |
Líquidos y gases no polares | |
0,45 μm | |
Paquete de 100 | |
15 mm |