Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro de PTFE para jeringas Chromofil™
Filtre líquidos y gases no polares. Los filtros de jeringa de PTFE Chromofil™ con membrana de politetrafluoroetileno incluyen codificación por colores.
129.00€ - 212.00€
Especificaciones
Material PTFE
Hidrofobicidad hidrófobos
Cantidad Paquete de 100
Tipo Filtro de jeringa
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro de la membrana (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro de la membrana (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10775952
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729014
0,2 μm 3 mm Parte superior y fondo sin color
212.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10496471
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729007
0,2 μm 25 mm Parte superior amarilla, parte inferior sin color
129.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10279981
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729008
0,2 μm 15 mm Parte superior amarilla, parte inferior sin color
129.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10418781
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729009
0,45 μm 15 mm Parte superior y fondo sin color
138.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10259551
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
729015
0,45 μm 3 mm Parte superior y fondo sin color
212.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtros de jeringa con membrana de politetrafluoroetileno  
  • Codificado por colores:  
  • Membrana hidrófoba
  • Para líquidos y gases no polares.
  • Muy resistente a todo tipo de disolventes, así como a ácidos y bases.
  • El lavado con alcohol, seguido de agua, hace que la membrana originalmente hidrófoba sea más hidrófila.
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
hidrófobos
Paquete de 100
Filtro de jeringa