Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringas de politetrafluoroetileno
Filtre líquidos y gases no polares. Filtros de jeringa de PTFE Chromafil™ Xtra con membrana hidrófoba de politetrafluoroetileno.
Marca:  Macherey-Nagel™ 729205.400
Detalles adicionales : Peso : 1.11600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10045793
  • 515.00€ / paquete de 400
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membrana hidrófoba
  • Para líquidos y gases no polares.
  • Muy resistente a todo tipo de disolventes, así como a ácidos y bases.
  • Si se enjuaga con alcohol, seguido de agua, la membrana originalmente hidrófoba se vuelve más hidrófila
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
∼ 4,9 cm2
Paquete de 400
∼ 80 μl
0,45 μm
Polipropileno (PP)
Filtro de jeringa
25 mm