Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SA Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730077
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10659342
  • 209.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sílice
Extracción de fase sólida
45 μm
60 μm
3 ml
500mg
Columna para SPE
500 m2/g