Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SA Polypropylene SPE Column
155.30€ - 272.40€
Especificaciones
Material de base Silica
Tipo de columna SPE
Tipo de producto SPE Column
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g
Tamaño de partículas 45 µm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Column Capacity (Metric) Adsorbent Weight Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Column Capacity (Metric) Adsorbent Weight Precio Cantidad y disponibilidad  
10659342 Ver documentos Macherey-Nagel™
730077
3 mL 234.20€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12496666 Ver documentos Macherey-Nagel™
730425
6 mL 155.30€
paquete de 30 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10358071 Ver documentos Macherey-Nagel™
730275
3 mL 208.70€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10426091 Ver documentos Macherey-Nagel™
730076
1 mL 272.40€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10388351 Ver documentos Macherey-Nagel™
730212
6 mL 227.80€
paquete de 30 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Silica
SPE Column
45 µm
SPE
500 m2/g