Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SA Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730275
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
500 m2/g |
3 ml | |
200mg | |
SA Chromabond | |
60 μm |