Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
Marca:  Macherey-Nagel™ 730626
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10746332
  • 203.00€ / paquete de 30
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características
  • Material de base sílice
  • Tamaño de poro 60 Å
  • Tamaño de partículas: 45 μm
  • Superficie específica 500 m2/g
  • Estabilidad del pH 2–8;
  • Fase de aminopropilo
  • Contenido de carbono 3,5 %,
  • Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación 
  • Trazas, lípidos
Especificaciones
Especificaciones
Sílice
6 ml
1 g
45 μm
Columna para SPE
500 m2/g
3,5%
Extracción de fase sólida
Extracción en fase sólida
Chromabond NH2
60 Å