Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno NH2 Chromabond™
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
Marca: Macherey-Nagel™ 730413
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Características- Material de base sílice
- Tamaño de poro 60 Å
- Tamaño de partículas: 45 μm
- Superficie específica 500 m2/g
- Estabilidad del pH 2–8;
- Fase de aminopropilo
- Contenido de carbono 3,5 %,
- Polar, intercambiador de aniones débil
Aplicación
- Trazas, lípidos
Especificaciones
Sílice | |
3 ml | |
200 mg | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
500 m2/g |
3,5% | |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond NH2 | |
60 μm |