Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Glass SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730111G
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
6 ml | |
500mg | |
Columna para SPE |
Extracción de fase sólida | |
50-100 μm | |
1200 m2/g |