Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Glass SPE Column
194.00€ - 262.00€
Especificaciones
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Tamaño de partículas 50-100 μm
Tipo Columna para SPE
Área de la superficie (métrico) 1200 m2/g
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Peso del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de columna (métrico) Peso del lecho Precio Cantidad y disponibilidad  
10022971
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730108G
3 ml 300mg
194.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10022981
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
730111G
6 ml 500mg
262.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Extracción de fase sólida
50-100 μm
Columna para SPE
1200 m2/g