Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730754
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
6 ml | |
200mg | |
80 μm | |
Columna para SPE | |
De 650 a 700 m2/g |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Easy | |
50 μm |