Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
71.00€ - 112.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 80 μm |
Absorbente | Chromabond Easy |
Tipo | Columna para SPE |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10013031
|
Macherey-Nagel™
730751 |
1 ml | 30mg |
71.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10308651
|
Macherey-Nagel™
730753 |
3 ml | 60mg |
106.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10766522
|
Macherey-Nagel™
730754 |
6 ml | 200mg |
112.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10670922
|
Macherey-Nagel™
730752 |
1 mL | 100 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Extracción de fase sólida | |
80 μm | |
Columna para SPE | |
De 650 a 700 m2/g |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond Easy | |
50 μm |