Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730752
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10670922
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
1 mL
100 mg
80 μm
Solid Phase Extraction Column
650 to 700 m2/g
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond Easy
50 μm