Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Glass Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730013G
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Sílice | |
3 ml | |
500 mg | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
Hidrófoba | |
500 m2/g |
14 % | |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond C18 ec | |
Sí | |
60 μm |