Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Glass Column
225.00€ - 280.00€
Especificaciones
Material de base | Sílice |
---|---|
Carga de carbono | 14 % |
Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
Tamaño de partículas | 45 μm |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10480702
|
Macherey-Nagel™
730012G |
3 ml | 200mg |
280.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10104901
|
Macherey-Nagel™
730015G |
6 ml | 1000mg |
247.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10194891
|
Macherey-Nagel™
730014G |
6 ml | 500mg |
225.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10184891
|
Macherey-Nagel™
730013G |
3 ml | 500 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Sílice | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
Columna para SPE | |
Hidrófoba | |
500 m2/g |
14 % | |
Extracción en fase sólida | |
Chromabond C18 ec | |
Sí | |
60 μm |