Learn More
Azpack™ Cinta aislante eléctrica Chroma Gesellschaft™
Se adhiere a vidrio, metal, papel, plástico y madera. La cinta de aislamiento eléctrico Azpack™ es pirorretardante, autoextinguible y resistente a UV.
28.05€
Especificaciones
Material | PVC |
---|---|
Tipo de producto | Cinta aislante eléctrica |
Cantidad | 8/Paq. |
Grosor (métrico) | 0,133 mm |
Longitud (métrico) | 10 m |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12311419
|
Azpack™
12311419 |
Negro | Aislamiento, baja tensión, neutro |
28.05€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Red and blue tape denote voltage level and phasing
- Black tape is used mainly for insulation
- Width: 19mm
- 10m reel
- Material: PVC
Especificaciones
PVC | |
8/Paq. | |
10 m |
Cinta aislante eléctrica | |
0,133 mm | |
19 mm |