Learn More
Azpack™ Cinta aislante eléctrica
Descripción
- Las cintas roja y azul indican el nivel de tensión y la fase
- La cinta negra se utiliza principalmente para el aislamiento
- Anchura: 19mm
- carrete de 10 m
- Material: PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Cinta aislante eléctrica |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento, baja tensión, neutro |
| Cantidad | 8/Paq. |
| Grosor (métrico) | 0,133 mm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Anchura (métrico) | 19 mm |