missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHRNA5 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Clone: 3G8C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CHRNA5 |
---|---|
Clon | 3G8C11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818175
|
Proteintech
66363-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808175
|
Proteintech
66363-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs), such as CHRNA5, are members of a superfamily of ligand-gated ion channels that mediate fast signal transmission at synapses. The nAChRs are thought to be (hetero)pentamers composed of homologous subunits.Especificaciones
CHRNA5 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CHRNA5, LNCR2, NACHRA5 | |
CHRNA5 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
3G8C11 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Porcine, Mouse, Human | |
P30532, Q2MKA5 | |
100156023, 110835, 1138 | |
CHRNA5 Fusion Protein Ag4447 | |
Primary | |
-20°C | |
CHRNA5 |