Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ PTFE (Hydrophobic) Syringe Filter
Use Choice PTFE Hydrophobic Syringe Filters for filtration of aggressive organic, highly basic or hot solutions.
Brand: Thermo Scientific™ CHO4513-NP-250
Additional Details : Peso : 0.19400kg
Description
Especificaciones- Membrana: PTFE con certificación para HPLC, con soporte de polipropileno
- Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
- Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
- Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
- Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
- Análisis de muestras de disolución
- Preparación general de muestras
- Muestras de temperatura elevadas, soluciones cáusticas o ácidas
- Ácido perclórico
- Cloruro de metileno (exposición limitada)
- Dioxano, DMF, ácido fórmico al > 50 %
Specifications
Sí | |
0,45 μm | |
HPLC, SPE | |
250 paq. | |
90 psi | |
13 mm |
PTFE (hidrófobo) | |
No estéril | |
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción | |
No | |
Filtro de jeringa |