Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ PTFE (Hydrophobic) Syringe Filter
Use Choice PTFE Hydrophobic Syringe Filters for filtration of aggressive organic, highly basic or hot solutions.
336.31€ - 392.54€
Especificaciones
Desechables Sí
Material (membrana) PTFE (hidrófobo)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) HPLC, SPE
Material de la carcasa Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17755044
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CHO2213-NP-250
0,22 μm 13 mm
336.31€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17795044
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CHO4513-NP-250
0,45 μm 13 mm
392.54€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17725054
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CHO4525-NP-250
0,45 μm 25 mm
363.30€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Specifications
  • Membrane: HPLC certified PTFE, w/polypropylene support
  • Maximum operating temperature: 110 °C
  • Housing: Medical grade, virgin polypropylene
  • Autoclave: Sterilize by dry heat at 121 °C for 15 minutes
Applications
  • HPLC and organic-solvent sample preparation and clean-up
  • Dissolution sample analysis
  • General sample preparation
  • Elevated temperature samples, caustic or acidic solutions
Chemical Incompatibilities
  • Perchloric acid
  • Methylene chloride (limited exposure)
  • Dioxane, DMF, formic acid >50%
Especificaciones
Especificaciones
Sí
No estéril
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
No
Filtro de jeringa
PTFE (hidrófobo)
HPLC, SPE
250 paq.
90 psi