Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ PTFE (Hydrophobic) Syringe Filter
Use Choice PTFE Hydrophobic Syringe Filters for filtration of aggressive organic, highly basic or hot solutions.
Marca:  Thermo Scientific™ CHO2213-NP-250
319.49 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17755044
  • 336.31€ / paquete de 250
En stock
para ver el stock
Especificaciones
  • Membrana: PTFE con certificación para HPLC, con soporte de polipropileno
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
  • Análisis de muestras de disolución
  • Preparación general de muestras
  • Muestras de temperatura elevadas, soluciones cáusticas o ácidas
Incompatibilidades químicas
  • Ácido perclórico
  • Cloruro de metileno (exposición limitada)
  • Dioxano, DMF, ácido fórmico al > 50 %
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,22 μm
HPLC, SPE
250 paq.
90 psi
13 mm
PTFE (hidrófobo)
No estéril
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
No
Filtro de jeringa