Learn More
Invitrogen™ Chicken IL-2 ELISA Kit
Chicken IL-2 quantitates chicken IL-2 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ ECH5RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194809
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Chicken IL-2 quantitates chicken IL-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant chicken IL-2.
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar a la IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.
Especificaciones
Especificaciones
Aldesleucina; citoquina; H-IL-2; il 2; Il2; IL-2; ILN; interleucina; interleucina 2; precursor de la interleucina 2; interleucina 2; precursor de la interleucina 2; proteína precursora de la interleucina 2; implicada en la regulación de la expansión clonal de las células T; linfocina; M-IL-2; POIL2; interleucina 2 porcina; factor de crecimiento de las células T; factor de crecimiento de las células T; TCGF
4,5 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
IL-2
4 h 45 min
De 4,5 a 1000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
IL2
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min