Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-2 de pollo
Descripción
La IL-2 de pollo cuantifica la IL-2 de pollo en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-2 de pollo natural y recombinante.
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar al IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Aldesleucina; citoquina; H-IL-2; il 2; Il2; IL-2; ILN; interleucina; interleucina 2; precursor de la interleucina 2; interleucina 2; precursor de la interleucina 2; proteína precursora de la interleucina 2; implicada en la regulación de la expansión clonal de las células T; linfocina; M-IL-2; POIL2; interleucina 2 porcina; factor de crecimiento de las células T; factor de crecimiento de las células T; TCGF |
| Intervalo del ensayo | De 4,5 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 373958 |
| Símbolo de gen | IL2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |