Learn More
Invitrogen™ Chicken IL-2 ELISA Kit
Chicken IL-2 quantitates chicken IL-2 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ ECH5RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Chicken IL-2 quantitates chicken IL-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant chicken IL-2.
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar a la IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.Especificaciones
Aldesleucina; citoquina; H-IL-2; il 2; Il2; IL-2; ILN; interleucina; interleucina 2; precursor de la interleucina 2; interleucina 2; precursor de la interleucina 2; proteína precursora de la interleucina 2; implicada en la regulación de la expansión clonal de las células T; linfocina; M-IL-2; POIL2; interleucina 2 porcina; factor de crecimiento de las células T; factor de crecimiento de las células T; TCGF | |
4,5 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
IL-2 | |
4 h 45 min |
De 4,5 a 1000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
IL2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |