Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Chicago
Ligero y cómodo con la pala de textil tejido y la punta protectora de nanocompuesto de carbono. La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, mientras que el cordón integrado evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el forro Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
93.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Gris, Negro |
Diseñar | Chicago |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Antibacterial |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15968391
|
Emma Safety Footwear
MM40264739 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978391
|
Emma Safety Footwear
MM40264740 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988391
|
Emma Safety Footwear
MM40264741 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998391
|
Emma Safety Footwear
MM40264742 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908401
|
Emma Safety Footwear
MM40264743 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918401
|
Emma Safety Footwear
MM40264744 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928401
|
Emma Safety Footwear
MM40264745 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938401
|
Emma Safety Footwear
MM40264746 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948401
|
Emma Safety Footwear
MM40264747 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estructura textil tejida
- Revestimiento de poliuretano
- Hydro-Tec™ Antibacteriano
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificado ESD
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Negro | |
Hydro-Tec™ Antibacterial | |
Composite |
Cordones | |
Chicago | |
Textil |