Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Chicago
Código de producto. 15908401
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15908401 43 1 par
15968391 39 1 par
15978391 40 1 par
15988391 41 1 par
15998391 42 1 par
15918401 44 1 par
15928401 45 1 par
15938401 46 1 par
15948401 47 1 par
9 options
Código de producto. 15908401
Marca: Emma Safety Footwear MM40264743
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ligero y cómodo con la pala de textil tejido y la punta protectora de nanocompuesto de carbono. La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, mientras que el cordón integrado evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el forro Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
  • S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
  • Estructura textil tejida
  • Revestimiento de poliuretano
  • Hydro-Tec™ Antibacteriano
  • Sin metales
  • Forro sin cromo
  • Certificado ESD
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Gris, Negro
Diseñar Chicago
Material de revestimiento Hydro-Tec™ antibacteriano
Material Textil
Tamaño 43
Material del dedo del pie Compuesto