Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador para parte superior de frasco de ECTFE resistente a productos químicos
Adaptador de la parte superior del frasco de ECTFE resistente a productos químicos compatible con la gama Stuart de dispensadores para la parte superior del frasco
Marca: Cole-Parmer™ 10116-94
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Para su uso con una gran variedad de dispensadores de parte superior de frasco Stuart™
- ECTFE resistente químicamente
- Disponible en tamaño de rosca de 38 mm o 40 mm
Especificaciones
Adaptador | |
ECTFE | |
Dispensador para frascos Pressmatic | |
40 mm |