Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador para parte superior de frasco de ECTFE resistente a productos químicos Stuart™
Código de producto. p-7083417
Click to view available options
Longitud (métrico):
38 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12467762
Marca: Cole-Parmer™ 1011693
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador de la parte superior del frasco de ECTFE resistente a productos químicos compatible con la gama Stuart™ de dispensadores para la parte superior del frasco
  • Para su uso con una gran variedad de dispensadores de parte superior de frasco Stuart™
  • ECTFE resistente químicamente
  • Disponible en tamaño de rosca de 38 mm o 40 mm
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador
Material ECTFE
Para utilizar con (equipo) Dispensador para frascos Pressmatic
Longitud (métrico) 38 mm