Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ FEP Tubing
Ideal for transfer of abrasive fluids and pharmaceutical processes
Marca: Cole-Parmer™ 96001-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Buena resistencia química a un bajo coste.
- Resistente a la temperatura.
- Coeficiente bajo de fricción, semiflexibles.
- Transparentes.
- conforme con FDA.
- Cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23.
- Intervalo de temperatura: De – 270 a 205 °C (de – 454 a 400 °F).
- Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco.
Especificaciones
ADCF; FDA; sin DEHP; Farmacopea Europea; NSF-51; NSF-61; 3A; sin ftalato; USP | |
Esterilizable en autoclave | |
Chemfluor | |
50 pies | |
1,6 mm | |
-454 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Transparente | |
400 °F |
Coeficiente bajo de fricción, semiflexibles. | |
6,4 mm | |
9,6 mm | |
15,2 m | |
Transferencia de fluidos abrasivos; procesos farmacéuticos. | |
- 270 °C | |
Buena resistencia química a un bajo coste, resistentes a la temperatura. | |
106 psi | |
de 204 °C |