Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ FEP Tubing
Ideal for transfer of abrasive fluids and pharmaceutical processes
281.00€ - 635.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADCF; FDA; sin DEHP; Farmacopea Europea; NSF-51; NSF-61; 3A; sin ftalato; USP |
---|---|
Descripción | Coeficiente bajo de fricción, semiflexibles. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Chemfluor |
Longitud global (imperial) | 50 pies |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15487803
|
Cole-Parmer™
96001-22 |
7,9 mm |
378.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775698
|
Cole-Parmer™
96001-20 |
6,4 mm |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15457803
|
Cole-Parmer™
96001-14 |
4,8 mm |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Good chemical resistance at a low cost.
- Temperature resistant.
- Low coefficient of friction, semi-flexible.
- Transparent.
- FDA compliant.
- Meets USP 23 Class VI.
- Temperature range: -454 to +400°F (-270 to +205°C).
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or dry heat.
Especificaciones
ADCF; FDA; sin DEHP; Farmacopea Europea; NSF-51; NSF-61; 3A; sin ftalato; USP | |
Esterilizable en autoclave | |
50 pies | |
Transferencia de fluidos abrasivos; procesos farmacéuticos. | |
- 270 °C | |
Buena resistencia química a un bajo coste, resistentes a la temperatura. | |
400 °F |
Coeficiente bajo de fricción, semiflexibles. | |
Chemfluor | |
15,2 m | |
-454 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Transparente | |
de 204 °C |