Learn More
CHEMetrics Kits de viales para COD
Contiene reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de COD
Marca:  CHEMetrics K-7370S
38.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11883510
  • 41.00€ / paquete de 25
Includes: Instrucciones
Descripción
Descripción
  • Contiene todo lo necesario (excepto agua destilada) para realizar pruebas
  • Incluye viales y libro de instrucciones
  • Se suministra en una caja de cartón
  • Tiempo de digestión de 2 horas
  • Reactor de dicromato, digestión
Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Información de órdenes
En paquetes de 25 viales de reactivo
Certifications
Sin homologación USEPA
Especificaciones
Especificaciones
Demanda química de oxígeno (COD)
Sin homologación USEPA
Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro
24
Reactor de dicromato, digestión
Kit de viales de COD
Sin homologación USEPA
Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales
25 viales y libro de instrucciones
De 0 a 15 000 ppm (intervalo alto+)
Digestión de 2 h
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CHEMetrics Kits de viales para COD > Kit de pruebas COD 25 pruebas/paquete; de 0 a 15000 ppm, 300 ppm MDL; aprobado por la EPA